Learn More
DWK Life Sciences Tube avec filetage à vis DURAN™, avec filetage DIN
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Ce tube fileté est doté d’un filetage à vis et peut être incorporé dans les composants en verre par une étape de traitement supplémentaire.
- Avec filetage DIN
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec | Étayage dans des appareils en verre |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre du filetage | GL 45 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 40 mm |
| Épaisseur de paroi | 2,3 mm |