Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube fileté, avec filetage DIN, et joint mâle à rodage standard
Le tube fileté avec filetage et rodage normalisé permet la jonction de divers composants en verre.
Marque: DWK Life Sciences 248449109
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Description
Ce tube fileté est doté d’un filetage à vis et d’un joint rodé standard. Les composants d’un appareil peuvent être connectés par les deux extrémités et donc reliés les uns aux autres.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Avec filetage DIN
Spécification
10/boîte | |
Tube avec filetage à vis | |
GL 32, avec cône NS 29/32 |