Learn More
DWK Life Sciences Tube avec filetage à vis DURAN™, avec filetage DIN et cône rodé standard
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
GL 14, avec cône NS 14/23
GL 14, avec cône NS 19/26
GL 14, avec cône NS 24/29
GL 14, avec cône NS 29/32
GL 18, avec cône NS 14/23
GL 18, avec cône NS 19/26
GL 18, avec cône NS 24/29
GL 18, avec cône NS 29/32
GL 25, avec cône NS 19/26
GL 25, avec cône NS 24/29
GL 25, avec cône NS 29/32
GL 32, avec cône NS 24/29
GL 32, avec cône NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Ce tube fileté est doté d’un filetage à vis et d’un joint rodé standard. Les composants d’un appareil peuvent être connectés par les deux extrémités et donc reliés les uns aux autres.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Avec filetage DIN
Spécification
Spécification
| Quantité | 10/boîte |
| Description de l’article | Tube avec filetage à vis |
| Numéro du joint conique standard | GL 18, avec cône NS 29/32 |