Learn More
DWK Life Sciences Tube avec deux raccords de tuyau DURAN™
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
500 pièces
Descripción
Les tuyaux peuvent être raccordés à des appareils de laboratoire via des buses de tubes DURAN™. Il y a toujours un risque de blessure due à un bris de verre lors du démontage de tuyaux bien ajustés sur des olives en verre. DWK recommande donc l’utilisation de filetages en verre DURAN™ avec des buses en plastique.
- Les olives de tuyau permettent le raccordement des tuyaux aux appareils de laboratoire
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Especificaciones
Especificaciones
| Quantité | 250/boîte |
| Description de l’article | Pour la fixation à différents appareils ; installation possible dans différents appareils |
| Type | Tube avec raccords |
| Taille du joint | 6 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido