Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur pour récepteur sous vide DURAN™, plié, avec 2 raccords rodés standard et raccord de tuyau en plastique vissé
Code produit. 10069940 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre du filetage:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10069940
Marque: DWK Life Sciences 241302105
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’adaptateur de récepteur est adapté au transfert du distillat du condenseur vers le flacon récepteur.
Une partie de l’ensemble de distillation est, entre autres, l’adaptateur de récepteur, qui est connecté en aval à l’extrémité du condenseur et qui guide le distillat dans le flacon récepteur.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Pliée
  • Avec deux raccords rodés standard et un raccord de tuyau en plastique vissé
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description oui
À utiliser avec (application) Distillation
S’adapte au diamètre intérieur de la tubulure (métrique) 8,6 mm
Matériau Boro 3.3, PBT, PP, Silicone
Quantité 1 de chaque
Diamètre du filetage NS 14/23