Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pèse-filtre, avec couvercle rodé
Code produit. p-7189496 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
45 ml
70 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11740904
Marque: DWK Life Sciences 242112404
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les verres de pesage conviennent pour le pesage de substances. Le couvercle correspondant empêche un déversement involontaire du produit de pesage.
Afin de réaliser des réactions de manière contrôlée, il est essentiel de connaître les quantités de substances nécessaires et de peser les substances correspondantes avec précision. Un verre de pesée peut être utilisé pour la pesée. Le couvercle associé permet de fermer le plateau de pesée et d’éviter ainsi, par exemple, les turbulences des solides pesés pendant le transport. Comme la moindre contamination du verre de pesée peut avoir un effet sur l’héritage de pesée, le verre dans la zone du joint rodé et la poignée du couvercle sont si prononcés qu’ils peuvent être saisis et déplacés avec des forceps ou des pinces.
  • Un couvercle bien ajusté empêche toute perte d’échantillon pendant le transport après la pesée
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 70 ml
Description Forme haute
À utiliser avec (application) Pesage ; stockage et transport ; disponible en forme basse et haute
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/boîte
Diamètre (métrique) 44 mm