Learn More
DWK Life Sciences Flacon Woulff DURAN™, 3 cols rodés standard et tubulure de fond
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les flacons de Woulff font partie d’un appareil à vide, dans lequel ils sont utilisés d’une part comme récipients de collecte pour la production de gaz ou pour le nettoyage et/ou le séchage des gaz. Dans le cadre d’un appareil à vide, les flacons de Woulff conviennent aux applications sous vide et sont souvent également utilisés comme récipients intermédiaires pour empêcher la chute spontanée du vide et l’aspiration de liquide associée dans la pompe à vide.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Trois joints rodés standard pour l’importation ou l’exportation de gaz
- Accès supplémentaire via la tubulure de fond
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| À utiliser avec (application) | Collecte et dissolution des gaz dans les liquides ; production de gaz ; travail sans danger sous vide ; en série : Purification d’un gaz |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Finition de col | Fond RIN 19/26 |
| Diamètre (métrique) | 87 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |