Learn More
Brady™ Inserts de marquage de fils DuraSleeve pour étiqueteuses M610, M611 et M710
Click to view available options
Dimensions (LxW):
4,2 x 10 mm
4,2 x 15 mm
4,2 x 30 mm
Couleur:
Blanc
Jaune
Matériau:
Polyéthylène
Vinyle
Conditionnement:
1500 pièces
2500 pièces
Description
- Les marqueurs DuraSleeve™ de Brady garantissent des légendes durables.
- Le système de marquage de fils DuraSleeve offre des inserts pouvant être facilement insérés dans un support propre.
- La légende peut être modifiée avant ou après finition.
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Non-adhesive |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Matte |
| Format | Label |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Wire and Cable Markers |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Wire and Cable Labeling |
| À utiliser avec (équipement) | Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Étiquettes par rangée | 1 Label |
| Afficher plus |