Learn More
Brady™ Inserts de marquage de fils DuraSleeve pour étiqueteuses M610, M611 et M710
Code produit. p-7250986
Click to view available options
Dimensions (LxW):
4,2 x 10 mm
4,2 x 15 mm
4,2 x 30 mm
Couleur:
Blanc
Jaune
Matériau:
Polyéthylène
Vinyle
Conditionnement:
1500 pièces
2500 pièces
Code produit. 17897914
Marque: Brady™ 312050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inserts de marquage de fils DuraSleeve pour étiqueteuses M610, M611 et M710
  • Les marqueurs DuraSleeve™ de Brady garantissent des légendes durables.
  • Le système de marquage de fils DuraSleeve offre des inserts pouvant être facilement insérés dans un support propre.
  • La légende peut être modifiée avant ou après finition.
Spécification
Type d’adhésif Non-adhesive
Couleur Blanc
Finition Matte
Format Label
Matériau Polyéthylène
Type de produit Wire and Cable Markers
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Wire and Cable Labeling
À utiliser avec (équipement) Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 150 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,008 in
Épaisseur (métrique) 0.2 mm
Dimensions (LxW) 4,2 x 10 mm
Longueur (impériale) 0.165 in.
Largeur (impériale) 0.39 in.
Largeur (métrique) 10 mm
Alternate Part Number M6-10x4.2-7597-WT