Learn More
Berkshire Durx™ 670
Code produit. 18750269 Tous les produits Berkshire Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
23 cm
38 cm
58 cm
missing translation for 'unitSize'
2000 pièces
3000 pièces
Code produit. 18750269
missing translation for 'mfr': Berkshire DR670230920
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Durx™ 670 is a cellulose/polyester nonwoven wiper recommended for ISO Class 5 and above environments.
  • 55% cellulose and 45% polyester hydroentangled nonwoven blend
  • No binders or other chemical additives
  • Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
  • Smooth, highly absorbent and durable
  • Low extractable levels and particle counts
  • Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions
  • Autoclavable
  • Economical
Spécification
Type de produit Surface Wiper
Longueur (impériale) 23 in.
Longueur (métrique) 58 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Cellulose
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage unique
Épaisseur 1-ply