Learn More
Abnova™ DUSP4 Recombinant Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Formule | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Poids moléculaire | 69.08 |
| Nom | Human DUSP4 Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal |
| Plage de pH | 8 |
| Méthode de préparation | In vitro wheat germ expression system |
| Méthode de purification | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Test du contrôle qualité | 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue |
| Quantité | 25 μg |
| Source | Wheat Germ (in vitro) |
| Afficher plus |