Learn More
Cole-Parmer™ Concentré de colorant
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune / vert
Rouge foncé
Plage de pH:
5,1 à 5,3
8
8,6 à 8,8
Conditionnement:
1 pièce
Description
F
- Le colorant fluorescent jaune/vert (fluorescéine) fonctionne le mieux dans les eaux remplies de limon.
- Utilisez une lampe ultraviolette (à commander séparément ci-dessous) pour tracer des colorants fluorescents rouge ou jaune/vert lorsque la détection visuelle normale est difficile
- Ne nuira pas à l’environnement—Non toxique et biodégradable
- La couleur facile à utiliser dans un colorant à diffusion rapide identifie les modèles de dispersion, les débits, l’infiltration et le colorant rouge fluorescent plus non cancérogène est idéal pour l’eau jaunie ou riche en algues
- Éclaircir des étangs sombres avec du colorant bleu
- La concentration minimale détectable est de 1 ppm
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Plage de pH | 5,1 à 5,3 |
| À utiliser avec (application) | Distributeur à bouchon gicleur |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Colorant traceur |