Learn More
Thermo Scientific™ Particules fluorescentes aqueuses colorées en rouge
Code produit. 10175094 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) moyen:
0,025 μm
0,05 μm
0,06 μm
0,10 μm
0,16 μm
0,16 µm
0,20 μm
0,30 μm
0,40 μm
0,50 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,80 μm
0,90 μm
1,0 μm
2,0 μm
3,0 μm
Quantité:
1 de chaque
10 mL
10 ml
15 mL
15 ml
1 chaque
1 de chaque
60 mL
60 ml
90 mL
90 ml
Conditionnement:
1 pièce
10mL
15mL
60mL
90mL
Code produit. 10175094
Marque: Thermo Scientific™ R0300
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les microsphères en suspension qui sont colorées dans la masse et apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes aqueuses rouges Thermo Scientific™ Fluoro-Max, microsphères en suspension qui sont colorées dans la masse et apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
Les particules fluorescentes Fluoro-Max émettent des couleurs vives et distinctes lorsqu’elles sont éclairées par des lumières à longueurs d’onde plus courtes que la longueur d’onde d’émission, ce qui améliore leur contraste et leur visibilité par rapport aux matériaux d’arrière-plan. Ces particules de polymère colorées dans la masse utilisent le procédé exclusif Firefli™ pour intégrer le colorant à travers la matrice polymère de manière à produire des couleurs fluorescentes vives, à limiter le photoblanchiment et à éviter la lixiviation du colorant en milieu aqueux.
Caractéristiques :
  • Fabrication en polystyrène (PS), qui a une densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C)
  • Les suspensions aqueuses sont conditionnées à 1% de solides.
  • Peuvent être détectées avec un microscope à épifluorescence, un microscope confocal, un fluoromètre, un spectrophotomètre à fluorescence ou un trieur de cellules activées par fluorescence
  • Peuvent aussi être détectées à l’aide d’une lampe à ultraviolet ou lumière noire (UV)
Remarque :
Les informations spectrales sont approximatives et fournies à titre de référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants dépendent de leur concentration et de leur environnement physique. Les valeurs maximales d’excitation et d’émission peuvent varier en fonction de la taille et de la composition des particules.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Tests de filtres
  • Suivi des flux
  • Recherche biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Quantités de traces de surfactant pour inhiber l’agglomération et favoriser la stabilité
Concentration 1 % de matières solides
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage.
Contenu Particules en polystyrène coloré dans l’eau
Couleur Rouge
Matériau Polystyrène
Type de produit Particule fluorescente
Type de colorant Rouge fluorescent Firefli (542/612 nm)
Comprend Notice
Densité des particules 1,05 g/cm³
Quantité 10 mL
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Uniformité < 5 %
Diamètre (métrique) moyen 3,0 μm
Diamètre (métrique) nominal 3,0 μm
Diamètre (métrique) 3,0 μm