Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 800-4xPEG NHS Ester
Code produit. 15275673 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Code produit. 15275673
Marque: Thermo Scientific™ 46604
Marquez de façon fluorescente les anticorps et d’autres protéines pour une détection proche de l’infrarouge avec ce dérivé de notre colorant haute performance DyLight 800.
Marquez de façon fluorescente les anticorps et d’autres protéines pour une détection proche de l’infrarouge avec le colorant Thermo Scientific™ DyLight™ 800-4xPEG réactif aux amines, un dérivé de notre colorant haute performance DyLight 800.
Le colorant Thermo Scientific DyLight 800-4xPEG réactif aux amines est un dérivé de notre colorant DyLight 800 haute performance qui peut être utilisé pour marquer de façon fluorescente les anticorps et d’autres protéines pour la détection proche de l’infrarouge.
Le colorant DyLight 800-4xPEG contient 4 chaînes de polyéthylèneglycol (PEG) qui sont non cytotoxiques, améliorent la fluorescence et réduisent la liaison non spécifique des conjugués fabriqués avec eux. Les conjugués fabriqués avec DyLight 800-4xPEG Dye peuvent être utilisés comme sondes moléculaires pour l’imagerie cellulaire et autres méthodes de détection par fluorescence. Les propriétés de fluorescence NIR du colorant DyLight 800-4xPEG le rendent particulièrement utile dans une variété d’applications biologiques, chimiques et pharmaceutiques, y compris l’imagerie in vivo. Les chaînes PEG améliorent également la solubilité des colorants et des molécules marquées en solution aqueuse, contribuent à la perméabilité cellulaire et améliorent la rétention tissulaire.
Points clés :
  • Fluorescence d’intensité élevée – fluorescence comparable à Alexa Fluor™ 800 et IRDye™ 800
  • PEGylé – améliore la solubilité dans une solution aqueuse et contribue à la perméabilité cellulaire
Applications :
  • Microscopie par fluorescence
  • Imagerie in vivo ou ex vivo
  • Tests cellulaires
  • Cytométrie en flux / tri cellulaire activé par fluorescence (FACS)
Détails du produit :
Le colorant réactif aux amines DyLight 800-4xPEG est activé avec une fraction ester Nhydroxysuccinimide (NHS) pour réagir avec des groupes α-amino Nterminaux exposés ou des groupes ε-amino de résidus de lysine pour former des liaisons d’amide stables. En savoir plus sur la chimie d’ester NHS.
Les réactions typiques de marquage exigent que le colorant soit d’abord dissous dans du formamide diméthyle anhydre (DMF) ou dans un autre solvant organique approprié avant d’ajouter une masse molaire spécifique de colorant à un tampon sans amine contenant la protéine à marquer. Cependant, la grande solubilité des Fluors DyLight permet d’ajouter directement des solutions protéiques au réactif de marquage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Type de produit Colorant réactif
Solubilité DMF (diméthylformamide)
Contenu et stockage Conserver sous forme desséchée à -20°C.
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Marqueur ou colorant DyLight™ 800
Type d’étiquette Fluors DyLight
Gamme de produits DyLight
Émission 794
Excitation 777