Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O103
Code produit. 10413293 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10413293
Marque: Applied Biosystems™ 71011
Dynabeads EPEC / VTEC O103
Pour la concentration sélective rapide d’E. coli 0103. La méthode peut être exécutée manuellement ou automatisée à l’aide d’un BeadRetriever™.
Ce produit contient : Dynabeads™ revêtus d’anticorps 0103 anti-E. coli
Sensibilité : la sensibilité est très élevée et permet la détection de 1 organisme viable dans 25 g d’échantillon ou seulement 100 organismes/ml après le pré-enrichissement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Type de produit Microbille revêtue d’anticorps
À utiliser avec (équipement) Système de purification des outils de protection alimentaire Dynabeads™ MPC™, KingFisher ml
Échelle de préparation Échantillons microbiens petit volume
Gamme de produits Dynabeads
Quantité 2 ml