Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O145
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour la concentration sélective rapide d’E. coli O145. La méthode peut être exécutée manuellement ou automatisée à l’aide d’un BeadRetriever™.
Ce produit contient : Dynabeads™ revêtus d’anticorps anti-E. coli O145.
Sensibilité : la sensibilité est très élevée et permet la détection de 1 organisme viable dans 25 g d’échantillon ou seulement 100 organismes/ml après le pré-enrichissement
Ce produit contient : Dynabeads™ revêtus d’anticorps anti-E. coli O145.
Sensibilité : la sensibilité est très élevée et permet la détection de 1 organisme viable dans 25 g d’échantillon ou seulement 100 organismes/ml après le pré-enrichissement
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Dynabeads™ EPEC/VTEC O145 , 2 ml, suspension, génotype E.coli O145, pH 7,4. La sensibilité est très élevée et permet la détection de 1 organisme viable dans 25 g d’échantillon ou au moins 100 organismes/ml après enrichissement. |
| À utiliser avec (application) | Aliments et boissons, Sciences industrielles et appliquées |
| Format | Tube(s) |
| À utiliser avec (équipement) | Dynabeads™ MPC™, système BeadRetriever™ |
| Comprend | Dynabeads™ revêtus d’anticorps anti-E. coli O145. |
| Quantité | 2 ml |