Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ SARS-CoV-2 Spike Ig Total ELISA Kit
Code produit. 17571825
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 réactions
96 réactions
Conditionnement:
480 pièces
96 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17571825
Brand: Invitrogen™ 18020D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Le kit ELISA pour Ig totale anti-SARS-CoV-2 Spike Dynabeads™ est un essai immuno-enzymatique (ELISA) en sandwich en phase solide conçu pour détecter et quantifier le taux d’IgG, d’IgM et d’IgA humaines anti-SARS-CoV-2 dans les échantillons de sérum et de plasma.Le kit peut être utilisé pour les dosages qualitatifs et quantitatifs
  • Essai immuno-enzygmatique (ELISA) en sandwich en phase solide conçu pour détecter et quantifier le taux d’IgG, d’IgM et d’IgA humaines anti-SARS-CoV-2 dans les échantillons de sérum et de plasma
  • Il suffit de prédiluer les réactifs, de remplir les puits des plaques en plastique KingFisher et d’appuyer sur le bouton de démarrage de l’instrument
  • Une fois le dosage terminé, l’échantillon est transféré sur une plaque compatible avec le lecteur d’absorbance et la densité optique est mesurée à 450 nm
  • Un aimant pour puits DynaMag-96 peut être utilisé afin de tirer parti de la cinétique de liaison des billes magnétiques, plus rapide que celle des tests ELISA classiques à fixation sur plaque
  • Le kit contient tous les tampons nécessaires ainsi que les anticorps de référence, les anticorps de détection conjugués à la HRP, la solution de substrat, les microbilles et la solution d’arrêt en quantité suffisante pour une plaque de 96 puits
  • Les microbilles Dynabeads pour protéine Spike du SARS-CoV-2 peuvent être achetées séparément (18100D) pour d’autres utilisations telles que l’optimisation de conditions uniques
  • L’automatisation permise par les microbilles Dynabeads augmente la reproductibilité, limite le temps de manipulation et réduit le risque d’erreur de fonctionnement
  • La valeur du CV intra-dosage est généralement <5 % (plage : 2,8–3,2 %), tandis que la valeur du CV inter-dosage est <15 % (plage : 3,9–9,3 %)
  • Le kit peut être utilisé pour les dosages qualitatifs et quantitatifs
  • Figure parmi les kits ELISA les plus rapides pour la sérologie du SARS-CoV-2
  • Usage exclusivement réservé à la recherche, à ne pas utiliser dans les procédures diagnostiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité ISO 9001
Contenu et stockage • Dynabeads SARS-CoV-2 Spike, 3 ml (1 mg/ml)
• Anticorps Ig anti-SARS-CoV-2 Total, contrôle humain élevé, 1 flacon (lyophilisé)
• Anticorps Ig anti-SARS-CoV-2 Total, contrôle humain faible, 1 flacon (lyophilisé)
• Anticorps Ig anti-SARS-CoV-2 Total, contrôle humain moyen, 1 flacon (lyophilisé)
• Tampon de lavage (concentré 20X), 50 ml
• Tampon de dosage (concentré 20X), 50 ml
• Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine), 15 ml
• Solution d’arrêt, 15 ml
• Conjugué HRP d’Ig anti-SARS-CoV-2 Total humain, 0,12 ml
Conserver entre 2 et 8°C.
Méthode de détection Absorbance à 450 nm
Type de produit Kit ELISA d’Ig pour SARS-CoV-2 Total
À utiliser avec (application) Liaison de l’immunoglobuline humaine (IgG, IgM, IgA) vers SARS-CoV-2 (Trimère Spike)
À utiliser avec (équipement) Instruments Kingfisher™ Flex ou Apex, jupe latérale DynaMag™-96, séparateur magnétique à 96 puits, lecteur de plaques ELISA (450 nm)
Quantité 96 réactions
Conditions d’expédition Glace humide (2° à 8°C)
Diamètre (métrique) des microbilles 2,7 μm
Matériau Microbilles magnétiques en polystyrène superparamagnétique et monosé
Compatibilité à haut débit Oui, sur les instruments KingFisher™ Flex ou Apex
Show More Show Less
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.