Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ SARS-CoV-2 Spike IgM ELISA Kit
Code produit. 17561825
Click to view available options
Quantité:
96 réactions
Conditionnement:
96 pièces
Code produit. 17561825
Marque: Invitrogen™ 18010D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le kit ELISA pour IgM anti-SARS-CoV-2 Spike Dynabeads™ est un essai immuno-enzymatique (ELISA) en sandwich en phase solide conçu pour détecter et quantifier le taux d’IgM humaines anti-SARS-CoV-2 dans les échantillons de sérum et de plasma.Ce produit peut être utilisé à la fois pour des dosages qualitatifs et quantitatifs.
  • Essai immuno-enzygmatique (ELISA) en sandwich en phase solide conçu pour détecter et quantifier le taux d’IgM humaines anti-SARS-CoV-2 dans les échantillons de sérum et de plasma
  • Il suffit de prédiluer les réactifs, de remplir les puits des plaques en plastique KingFisher et d’appuyer sur le bouton de démarrage de l’instrument
  • Une fois le dosage terminé, l’échantillon est transféré sur une plaque compatible avec le lecteur d’absorbance et la densité optique est mesurée à 450 nm
  • Un aimant pour puits DynaMag-96 peut être utilisé afin de tirer parti de la cinétique de liaison des billes magnétiques, plus rapide que celle des tests ELISA classiques à fixation sur plaque
  • Le kit contient tous les tampons nécessaires ainsi que les anticorps de référence, les anticorps de détection conjugués à la HRP, la solution de substrat, les microbilles et la solution d’arrêt en quantité suffisante pour une plaque de 96 puits
  • La valeur du CV intra-dosage est généralement < 5 % (plage : 2,4-3,9%) tandis que la valeur du CV inter-dosage est < 15% (plage : 3,1-14,4%)
  • Le kit peut être utilisé à la fois pour les dosages qualitatifs et quantitatifs
  • Figure parmi les kits ELISA les plus rapides pour la sérologie SARS-CoV-2
  • L’automatisation permise par les microbilles Dynabeads limite le temps de manipulation et améliore la reproductibilité en réduisant la plupart des erreurs de fonctionnement
  • Usage exclusivement réservé à la recherche, à ne pas utiliser dans les procédures diagnostiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Contenu et stockage • Dynabeads SARS-CoV-2 Spike, 3 ml (1 mg/ml)
• Anticorps IgM anti-SARS-CoV-2, contrôle humain élevé, 1 flacon (lyophilisé)
• Anticorps IgM anti-SARS-CoV-2, contrôle humain faible, 1 flacon (lyophilisé)
• Anticorps IgM anti-SARS-CoV-2, contrôle humain moyen, 1 flacon (lyophilisé)
• Tampon de lavage (concentré 20X), 50 ml
• Tampon de dosage (concentré 20X), 50 ml
• Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine), 15 ml
• Solution d’arrêt, 15 ml
• Conjugué HRP d’IgM anti-SARS-CoV-2 humain, 0,12 ml
Conserver entre 2 et 8°C.
Méthode de détection Absorbance à 450 nm
Type de produit Kit ELISA d’IgM pour SARS-CoV-2
À utiliser avec (application) Liaison d’anticorps humains contre le SARS-CoV-2 (trimère Spike)
À utiliser avec (équipement) Instruments Kingfisher™ Flex ou Apex, jupe latérale DynaMag™-96, séparateur magnétique à 96 puits, lecteur de plaques ELISA (450 nm)
Quantité 96 réactions
Conditions d’expédition Glace humide (2° à 8°C)
Diamètre (métrique) des microbilles 2,7 μm
Matériau Microbilles magnétiques en polystyrène superparamagnétique et monosé
Compatibilité à haut débit Oui, sur les instruments KingFisher™ Flex ou Apex
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.