Learn More
Invitrogen™ M-280 Dynabeads™ activé au tosyle
Code produit. 10303623
Click to view available options
Quantité:
2 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10303623
Marque: Invitrogen™ 14203
Edge
Couplez de manière covalente les anticorps, les peptides, les protéines intactes et les enzymes fonctionnelles à la surface de la microbille magnétique
Les Dynabeads sont des microbilles superparamagnétiques monodispersées non poreuses très mobiles en solution, permettant ainsi aux ligands couplés aux microbilles d’interagir en continu avec l’ensemble du volume de l’échantillon. Les microbilles superparamagnétiques sont attirées vers les parois du tube par effet de transfert de celui-ci vers un rack à champ magnétique puissant (dans la barre de navigation rouge, sélectionnez Brands > Dynal > Magnets [Marques > Dynal > Aimants]). De puissants champs magnétiques attirent rapidement les microbilles vers la paroi du tube, permettant ainsi l’élimination totale et facile du surnageant, à l’aide d’une pipette. Les étapes de nettoyage s’effectuent de façon similaire. Grâce à une orientation optimale des anticorps, ces microbilles constituent une solution parfaitement adaptée à l’immunoprécipitation des protéines et des complexes protéiques.
Protocoles extrêmement rapides
  • Identification des composants des complexes protéiques en quelques minutes
  • Résolution temporelle suffisamment courte pour permettre l’identification des complexes transitoires et labiles
  • Identification des partenaires de liaison que des protocoles plus longs ne permettent pas d’identifier
  • Protocoles rapides permettant de réduire la liaison de fond déjà très faible
  • Rapports signal-bruit plus forts
Applications :
  • IP de protéines et de complexes protéiques
  • Couplage d’enzymes fonctionnelles à la surface des microbilles pour les dosages en aval
  • Couplage des peptides à la surface des microbilles en vue d’identifier les liants
Purification des peptides, des protéines et des enzymes :
  • affichant une stabilité transitoire ;
  • intacts d’un point de vue structurel ;
  • labiles sous l’effet de la température ;
  • fonctionnels et dans leur conformation native.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Garantie
Conditions générales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver ces microbilles entre 2 et 8°C.
Volume d’élution min 5 μlitres
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’échantillon Tout type d’échantillon
Fonctionnalité de surface p-toluène-sulfonyle, activées au tosyle
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Quantité 2 ml
Type Microbille activée au tosyle
Format Microbilles en suspension
Pureté ou qualité Niveau de recherche