Learn More
ABEBA™ Sabots professionnels antistatiques anthracites dynamiques Ob
Code produit 17191355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17191355 47 1 paire
17171345 35 1 paire
17181345 36 1 paire
17171355 45 1 paire
17181355 46 1 paire
17101365 48 1 paire
17191345 37 1 paire
17101355 38 1 paire
17111355 39 1 paire
17121355 40 1 paire
17131355 41 1 paire
17141355 42 1 paire
17151355 43 1 paire
17161355 44 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17191355 Fournisseur ABEBA™ Code fournisseur 37328/47
Expédition estimée: 22-12-2026
Sabots professionnels dynamiques anthracites avec bride de talon non pliable, semelle intérieure confort active remplaçable, semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Sabots professionnels respirables, légers et confortables
  • Conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012, OB SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Semelle extérieure en TPU antidérapante
  • Bon rembourrage
  • Absorption d’énergie dans la surface du talon
  • Textile hydrofuge tricoté anthracite
  • Bride de talon non rabattable et réglable
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Couleur Anthracite
Matériau Tissu tricoté
Dimensions 47
Certifications / conformité (Europe) Dissipateur de décharges électrostatiques conforme à la norme EN 61340, classe climatique 1, conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012 OB SRC
Sexe Unisexe
Type de cheville Sabots
Waterproof Étanche à l’eau
Type de produit OB SRC ESD