Learn More
ABEBA™ Sabots professionnels antistatiques bleus dynamiques Ob
Code produit 17191315
Change view
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17191315 35 1 paire
17101325 36 1 paire
17191325 45 1 paire
17101335 46 1 paire
17111335 47 1 paire
17121335 48 1 paire
17111325 37 1 paire
17121325 38 1 paire
17131325 39 1 paire
17141325 40 1 paire
17151325 41 1 paire
17161325 42 1 paire
17171325 43 1 paire
17181325 44 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17191315 Fournisseur ABEBA™ Code fournisseur 37326/35
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sabots professionnels dynamiques bleus avec bride de talon non pliable, semelle intérieure confort active remplaçable, semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Sabots professionnels respirables, légers et confortables
  • Conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012, OB SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Semelle extérieure en TPU antidérapante
  • Bon rembourrage
  • Absorption d’énergie dans la surface du talon
  • textile hydrofuge tricoté bleu
  • Bride de talon non rabattable et réglable
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Tissu tricoté
Dimensions 35
Certifications / conformité (Europe) Dissipateur de décharges électrostatiques conforme à la norme EN 61340, classe climatique 1, conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012 OB SRC
Sexe Unisexe
Type de cheville Sabots
Waterproof Hydrofuge
Type de produit OB SRC ESD