Learn More
DyNAmo Flash SYBR™ DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit
Code produit. 10751120 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
2500 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1000 réactions
200 réactions
40 réactions
Code produit. 10751120
missing translation for 'mfr': DyNAmo Flash SYBR™ F415S
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour une qPCR en temps réel rapide, le kit fournit des résultats de qPCR plus rapides que la plupart des kits SYBR Green sans compromettre les performances qPCR.
Un domaine de liaison de l’ADN attaché à la polymérase dans ce kit améliore la stabilité physique du complexe ADN-polymérase, ce qui améliore la processivité et la robustesse de l’amplification. L’efficacité d’amplification élevée du kit de qPCR DyNAmo Flash SYBR Green donne une quantification fiable et des valeurs Cq précoces. En raison de l’intensité élevée du signal, la technologie de qPCR DyNAmo Flash SYBR Green offre un excellent rapport signal-bruit.
Kit qPCR DyNAmo Flash Probe
• Extrêmement rapide: étapes d'hybridation et d'extension en seulement 15 sec
• Détection spécifique et sensible d'une gamme très large de concentrations
• DUTP permettent l'utilisation des UNG pour la prévention des contaminations croisées
• Le meilleur choix pour des qPCR rapides
• Des réactifs optimisés et des temps de cycle réduits permettent une vitesse de réaction maximum: temps gagné sur des thermocycleurs temps-réels standards et rapide
• La performance du kit qPCR DyNAmo Flash est basé sur l'efficacité de l'ADN polymérase Thermus brockianus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X (mélange de qPCR DyNAmo Flash SYBR Green), 50X (colorant ROX)
Contenu et stockage Contenu :
•1 x 1 ml de mélange qPCR DyNAmo ColorFlash SYBR Green (2X)
• 1 x 50 μL 50X ROX, 25μM
Conserver à -20°C.
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Tbr
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler
Type de kit Kit de qPCR DyNAmo Flash SYBR Green
Gamme de produits DyNAmo Flash
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Suffisant pour 100 réactions de 20 μl, 40 réactions de 50 μl
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Nbre de réactions 100 réactions
Type d’échantillon ADN, ADNdb
Volume 1 x 1 mL