Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérases DyNAzyme I et II
Code produit. 10266269 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1000U (2U/µL)
1000 U (2 U/µl)
250 U (2 U/µl)
Conditionnement:
1000 unités
250 unités
Code produit. 10266269
Marque: Thermo Scientific™ F501S
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Get improved thermal stability at high temperatures with these Taq-like enzymes, Thermo Scientific™ DyNAzyme™ DNA Polymerases.
DyNAzyme DNA Polymerases are Taq-like enzymes with improved thermal stability at high temperatures. They are ideal for all routine PCR applications, and have improved tolerance against DMSO. DyNAzyme I DNA Polymerase is a native thermostable DNA polymerase from Thermus brockianus. DyNAzyme II DNA Polymerase is an easy-to-use, recombinant thermostable DNA polymerase for standard PCR.
Highlights
  • Improved thermal stability
  • Improved tolerance against DMSO
  • Supplied with optimized buffers or with Mg2+-free buffers and MgCl2 solution
  • Detergent-free buffer also available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenu et stockage ADN polymérase DyNAzyme II, tampon 10x Optimized DyNAzyme. Température de stockage recommandée -20°C. Stable pendant un an à partir de la date de dosage.
Description ADN polymérase DyNAzyme™ II
Quantité 250 U (2 U/µl)
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato