Learn More
JULABO™ Circulateur réfrigéré/chauffant DYNEO™ DD-200F
Code produit. p-7162329
Click to view available options
Comprend:
Interface RS232
Interface analogique
Interface non incluse
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15960267
Marque: JULABO™ 9021701
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les circulateurs sont dotés d’une large plage de températures de fonctionnement. Convient aux applications internes et externes. La capacité de la pompe est de 22 l/min avec une pression de 0,6 bar. Les systèmes de refroidissement fonctionnent de manière précise et fiable même à des températures ambiantes élevées jusqu’à +40°C.
  • Systèmes de refroidissement puissants
  • Conviennent aux applications internes et externes
  • La conception optimisée des serpentins de refroidissement permet d’économiser de l’espace dans la cuve du bain
  • Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
  • Débit 22 l/min, pression 0,6 bar
  • Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
  • Grand écran TFT couleur, interface multilingue
  • Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
  • Programmateur intégré pour les étapes de programme 8 x 60
  • Connexion Pt100 externe intégrée
  • port USB
  • Interface RS232 ou interfaces analogiques (en option)
  • Couvercle de bain fourni à la livraison
  • Le système de vidange intégré facilite et sécurise la vidange du liquide
Spécification
Description Cryothermostat réfrigéré / chauffant
Capacité (métrique) 3 à 4 L
Puissance de refroidissement 0,2 kW
Débit 8 à 23 L/min
Affichage Écran TFT de 3,5
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend Interface non incluse
Modèle DYNEO&trade ; DD-200F
Débit partiel 0,1 à 0,6 bar
Température (métrique) maximale de -20°C à 200°C
Stabilité de la température ±0,01°C
Dimensions (L x l x H) 23 x 39 x 65 cm
Profondeur (métrique) intérieure 15 cm
Tension 230 V/50-60 Hz, 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz