Learn More
JULABO™ Circulateur réfrigéré/chauffant DYNEO™ DD-601F
Product Code. 15980277
Click to view available options
Comprend:
Interface RS232
Interface analogique
Interface non incluse
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15980277
Brand: JULABO™ 9021705.D
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les circulateurs sont dotés d’une large plage de températures de fonctionnement. Les circulateurs réfrigérés sont adaptés aux applications en interne et externe. La capacité de la pompe est de 22 l/min avec une pression de 0,6 bar. Les systèmes de refroidissement fonctionnent de manière précise et fiable même à des températures ambiantes élevées jusqu’à +40°C.
  • Systèmes de refroidissement puissants
  • Conviennent aux applications internes et externes
  • La conception optimisée des serpentins de refroidissement permet d’économiser de l’espace dans la cuve du bain
  • Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
  • Débit 22 l/min, pression 0,6 bar
  • Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
  • Grand écran TFT couleur, interface multilingue
  • Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
  • Programmateur intégré pour les étapes de programme 8 x 60
  • Connexion Pt100 externe intégrée
  • port USB
  • Interface RS232 ou interfaces analogiques (en option)
  • Couvercle de bain fourni à la livraison
  • Le système de vidange intégré facilite et sécurise la vidange du liquide
Specifications
Description Cryothermostat réfrigéré / chauffant
Capacité (métrique) 8 à 10 L
Puissance de refroidissement 0,6 kW
Débit 8 à 23 L/min
Affichage Écran TFT de 3,5
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend Interface RS232
Modèle DYNEO&trade ; DD-601F
Débit partiel 0,1 à 0,6 bar
Température (métrique) maximale de -35°C à 200°C
Dimensions (L x l x H) 36 x 46 x 74 cm
Profondeur (métrique) intérieure 20 cm
Poids (métrique) 38,2 kg
Tension 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz