Learn More
JULABO™ Circulateur à immersion chauffant DYNEO™ DD
Code produit. 15910257
Click to view available options
Comprend:
Interface RS232
Interface analogique
Interface non incluse
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15910257
Marque: JULABO™ 9021000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une flexibilité maximale et peut être utilisé dans n’importe quelle cuve de bain jusqu’à 50 litres à l’aide de la pince de fixation de bain universelle L’écran couleur multilingue de 3,5 pouces et le bouton rotatif unique permettent un fonctionnement simple et intuitif.
  • Options d’installation flexibles
  • Pour les applications internes et externes
  • Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
  • Débit 23 l/min, pression 0,6 bar
  • Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
  • Grand écran TFT couleur, interface multilingue
  • Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
  • Programmateur intégré pour les étapes de programme 8 x 60
  • Connexion Pt100 externe intégrée
  • port USB
Spécification
Débit 8 à 23 L/min
Affichage Écran TFT de 3,5
Circulation externe Oui
Caractéristiques Thermostats à immersion chauffants
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend Interface non incluse
Modèle DYNEO&trade ; DD
Débit partiel 0,1 à 0,6 bar
Température (métrique) maximale de 20°C à 200°C
Stabilité de la température ±0,01°C
Dimensions (L x l x H) 13,2 x 16 x 35,5 cm
Poids (métrique) 2,5 kg