Learn More
JULABO™ Circulateur à immersion chauffant DYNEO™ DD
Click to view available options
Comprend:
Interface RS232
Interface analogique
Interface non incluse
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Options d’installation flexibles
- Pour les applications internes et externes
- Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
- Débit 23 l/min, pression 0,6 bar
- Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
- Grand écran TFT couleur, interface multilingue
- Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
- Programmateur intégré pour les étapes de programme 8 x 60
- Connexion Pt100 externe intégrée
- port USB
Spécification
Spécification
| Débit | 8 à 23 L/min |
| Affichage | Écran TFT de 3,5 |
| Circulation externe | Oui |
| Caractéristiques | Thermostats à immersion chauffants |
| Capacité de chauffage | 2 kW |
| Comprend | Interface non incluse |
| Modèle | DYNEO&trade ; DD |
| Débit partiel | 0,1 à 0,6 bar |
| Température (métrique) maximale | de 20°C à 200°C |
| Stabilité de la température | ±0,01°C |
| Afficher plus |