Learn More
Hydrate de 2,4-pentanédionate de dysprosium(III), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Poids de la formule | 459.83 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
| Qualité | Reacton |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Hygroscopic |