Learn More
Iodure de dysprosium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353877 1 g 1g
11343877 5 g 5g
11363877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11353877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035693.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 15474-63-2 | DyI3 | 543.213 g/mol
It is used in high-intensity metal-halide lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15474-63-2
Formule moléculaire DyI3
Poids moléculaire (g/mol) 543.213
Numéro MDL MFCD00016072
Clé InChI RZQFCZYXPRKMTP-UHFFFAOYSA-K
Synonyme dysprosium iii iodide, dysprosium triiodide, dysprosium iodide, acmc-20al3a, dysprosium iii ; iodide, dysprosium 3+ triiodide, dysprosium iii iodide, anhydrous
CID PubChem 84931
Nom IUPAC dysprosium(3+) ; triiodure
SMILES [I-].[I-].[I-].[Dy+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium(III) iodide
Point de fusion 955°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Vert à jaune
Forme physique Paillettes
Quantité 1 g
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 543.21
Pourcentage de pureté 99.99%