Learn More
Nitrate de dysprosium(III) pentahydraté, agrégats cristallins jaune clair, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327657 25 g 25g
11337657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012922.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate is used to prepare carboxylate-based dinuclear dysprosium compound by reacting with n-butyric acid and triethylamine using methanol as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-49-9
Formule moléculaire DyH10N3O14
Poids moléculaire (g/mol) 438.59
Numéro MDL MFCD00149683
Clé InChI NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Point de fusion 88.6°C
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Couleur Jaune
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 438.59 (348.51 Anhydrous)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dysprosium(III) nitrate, pentahydrate