Learn More
Nitrate de dysprosium(III) pentahydraté, REacton,™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311069 100 g 100g
11301069 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311069 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011315.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
Dysprosium(III) nitrate is used for catalysts. It is used in the preparation of dysprosium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-49-9
Formule moléculaire DyH10N3O14
Poids moléculaire (g/mol) 438.59
Numéro MDL MFCD00149683
Clé InChI NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Point de fusion 88.6°C
Couleur Crème à jaune
pH 3
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,3482
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 438.59 (348.51 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton