Learn More
Oxyde de dysprosium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Dysprosium(III) oxide is uses in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Dysprosium(III) oxide |
| Point de fusion | 2340°C |
| Forme physique | Grumeau fritté |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Densité | 7.81 g/mL at 27°C |
| Merck Index | 14,3482 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 373 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.