Learn More
Tige de dysprosium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,7 % (base métallique à l’exclusion de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Conditionnement:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343808 100 mm 100mm
11333808 10 mm 10mm
11323808 25 mm 25mm
11313808 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11343808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040285.DM
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Forme : Env. 0,27 g/mm, tige en fonte, diamètre approximatif
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-91-6
Formule moléculaire Dy
Poids moléculaire (g/mol) 162.50
Numéro MDL MFCD00010982
Clé InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nom IUPAC dysprosium
SMILES [Dy]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium
Couleur Gris à argent
Forme physique Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre
Quantité 100 mm
Odeur Odorless
Aspect Gray to silver rod
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis excluding Ta)