Learn More
Solution de dysprosium pour ICP/MS 100 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12967263 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12967263 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12967263 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 416 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.45€
    67.20€ / 100mL
    Économisez 6.25€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium
Conditionnement Flacon
CAS 7429-91-6
Formule moléculaire Dy
Concentration 100 mg/L
Numéro MDL MFCD00010982
Clé InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Dy]
Nom IUPAC dysprosium
Solvent or Matrix Acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 162.50
CID PubChem 23912
Quantité 100 mL
ChEBI CHEBI:33377