Learn More
Solution de dysprosium pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12997343 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12997343 100 mL Flacon 100mL
12987343 50 mL Flacon 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12997343 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 616 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90€
    50.72€ / 100mL
    Économisez 18.18€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identificadores de productos químicos
CAS 7429-91-6
Formule moléculaire Dy
Poids moléculaire (g/mol) 162.50
Numéro MDL MFCD00010982
Clé InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nom IUPAC dysprosium
SMILES [Dy]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Dysprosium
Conditionnement Flacon
Concentration 10 mg/L
Solvent or Matrix Acide nitrique
Quantité 100 mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.