Learn More
DZ/T 0064.72-2021 Mélange de pesticides organophosphorés 696 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate |
| CAS | 2921-88-2, 62-73-7, 60-51-5, 121-75-5, 56-38-2, 298-00-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acétone |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chlorpyrifos 1000 μg/mL∣Dichlorvos 1000 μg/mL∣Dimethoate 1000 μg/mL∣Malathion 1000 μg/mL∣Parathion-ethyl 1000 μg/mL∣Parathion-methyl 1000 μg/mL∣Phorate 1000 μg/mL |