Learn More
(E)-2-Heptén-1-al 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315257 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315257 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14128050AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-2-Hepten-1-al
CAS 18829-55-5
Noms d’analytes ou de composants (E)-2-Hepten-1-al
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H12 O
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-Heptenal, (E)- (8CI), (2E)-2-Heptenal, (2E)-Heptenal, (E)-2-Heptenal, 2-trans-Heptenal, n-Hept-trans-2-enal, trans-2-Hepten-1-al, trans-2-Heptenal
Formule InChI InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+
SMILES CCCC\C=C\C=O
Nom IUPAC (E)-hept-2-enal
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Quantité 1 mL
Poids de la formule 112,0888 g/mol