Learn More
Acide (E)-9-hexadécénoïque, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palmitelaidic Acid |
| CAS | 10030-73-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Palmitelaidic Acid |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C16 H30 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Synonyme | 9-Hexadecenoic acid, (E)- (8CI), (9E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-Hexadec-9-enoic acid, 9-trans-Hexadecenoic acid, Palmitelaidic acid, trans-9-Hexadecenoic acid, trans-Palmitoleic acid, 9-Hexadecenoic acid, (9E)-, (E)-9-Hexadecenoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+ |
| SMILES | CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (E)-alpha-9-énoique ; |
| Afficher plus |