Description
- Ont défini la norme en matière de protection auditive en étant les premiers bouchons d’oreille en mousse au monde
- La mousse basse pression à récupération lente s’adapte à la forme du canal de l’oreille pour un confort de port accru
- Un matériau résistant à l’humidité maintient un temps d’expansion constant, même dans des environnements humides
- Surface texturée qui aide à maintenir les bouchons d’oreille en place
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Paires par paquet | 5 paires/boîte |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 28 dB |
| Corded | Sans cordon |
| Type de produit | Bouchons d’oreille |