Description
- Ont défini la norme en matière de protection auditive en étant les premiers bouchons d’oreille en mousse au monde
- Un matériau ferme avec un temps de retour à la forme initiale lent afin d’obtenir un bon ajustement
- Un matériau résistant à l’humidité maintient un temps d’expansion constant, même dans des environnements humides
- Une faible pression d’équilibre contribue à réduire la pression dans le conduit auditif, pour un confort et une portabilité accrus
- La texture de surface à cellules exposée résiste aux mouvements et aide à maintenir une étanchéité efficace
- Excellentes caractéristiques d’atténuation du son
- Fournis dans un sachet-oreiller refermable pour une utilisation facile
- Résistants à l’humidité et à la sueur, ce qui permet d’améliorer le confort, parfaitement adaptés à une utilisation dans des conditions chaudes et humides
Specifications
Specifications
| Couleur | Jaune |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Type d’emballage | Sachet en PE |
| Paires par paquet | 200 paires/boîte |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 28 dB |
| Corded | Sans cordon |
| Type de produit | Bouchons d’oreille |
| Diélectrique | Non |
| Matériau | PVC |