Learn More
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Classic™ PD-01-009
Code produit 15739047 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : Jaune
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15739047 Couleur : Jaune
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15739047 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000103748
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    81.82€ / 500 paires
    Économisez 42.18€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Les bouchons d’oreille E-A-R™ Classic™ PD-01-009 3M™ fabriqués à partir d’une mousse souple absorbant l’énergie offre une excellente protection auditive et un confort toute la journée.
  • À utiliser avec le distributeur One-Touch™ 3M™
  • Le sac de recharge contient 500 paires de bouchons d’oreille Classic™ 3M™
  • Le distributeur de bouchons d’oreille sert à rappeler de porter une protection auditive et à faciliter l’accès aux bouchons d’oreille dans les zones bruyantes pour les utilisateurs à temps plein et les visiteurs
  • Un matériau résistant à l’humidité maintient un temps d’expansion constant, même dans des environnements humides
  • Surface texturée qui aide à maintenir les bouchons d’oreille en place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Type d’emballage Sac de recharge
Paires par paquet 500 paires/boîte
Taux de réduction sonore (NRR) 28 dB
Type de produit Bouchons d’oreille