Learn More
3M™ Boîte de recharge de bouchons d’oreille E-A-R™ Classic™
Code produit 12980355 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
E-A-R™ Classic™
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application)
12980355 E-A-R™ Classic™
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12980355 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000038203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    86.98€ / 500 paires
    Économisez 73.02€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Protection auditive impeccable et confort pendant toute la journée. 3M™ E-A-R™ Classic™ Le flacon de recharge pour bouchons d'oreilles offre aux utilisateurs un accès facile lors de leurs activités professionnelles et de loisirs.
  • Mousse douce à absorption d’énergie
  • Surface texturée qui aide à maintenir les bouchons en place
  • Résistance à l’humidité afin de maintenir un temps d’expansion constant, même dans des environnements humides
  • Le distributeur sert à rappeler de porter une protection auditive et à faciliter l’accès aux bouchons d’oreille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) E-A-R™ Classic™
Paires par paquet 500 paires
Type de produit Boîte de recharge de bouchons auriculaires
Diélectrique Non
Matériau PVC