Learn More
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Ultrafit™, avec cordon
Code produit 12602565 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu, jaune
Jaune
Vert
Taux de réduction sonore (NRR):
14 db
20 db
32 db
Matériau:
Caoutchouc de silicone
Élastomère thermoplastique
Polymères élastomériques
TPE
Quantité:
200/paquet
50/Bte
Conditionnement:
200 pièces
50 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Taux de réduction sonore (NRR) Matériau Quantité Conditionnement
12602565 Bleu, jaune 32 db Polymères élastomériques 50/Bte 50 paires
11709315 Jaune 20 db Élastomère thermoplastique 50/Bte 50 paires
15367526 Vert 14 db Caoutchouc de silicone 200/paquet 200 pièces
12642615 Bleu, jaune 32 db TPE 50/Bte 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12602565 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000038199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    98.20€ / 50 paires
    Économisez 78.80€
    44% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
3M™ E-A-R™ UltraFit™ Les bouchons d'oreille sont réutilisables et possèdent une conception à triple collerette éprouvée qui s'adapte confortablement à la plupart des oreilles. Ils réduisent le niveau sonore de 14 à 32 dB et peuvent être facilement nettoyés à l'eau savonneuse et réutilisés à maintes reprises. – contribuer à réduire les déchets.
  • Le bouchon pliable à triple collerette s’adapte efficacement à la plupart des tailles de canal auditif
  • Réduit les niveaux de bruit de 14 à 32 dB
  • Idéal pour les environnements sales, car il n’est pas nécessaire de le rouler sous les doigts. Il suffit de l’enfoncer dans les oreilles pour profiter d’une protection hygiénique
  • Nettoyez-le facilement à l’eau savonneuse pour pouvoir le réutiliser de nombreuses fois et réduire ainsi la production de déchets
  • Cordon amovible réutilisable - pratique si vous entrez et sortez fréquemment d’environnements bruyants
  • Disponible avec un boîtier de rangement pour garder les bouchons propres et ensemble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu, jaune
Certifications/Conformité Approuvé CE
Quantité 50/Bte
Taux de réduction sonore (NRR) 32 db
Type de produit Bouchons d’oreille
Matériau Polymères élastomériques