Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
Code produit. 10664763
Change view
Click to view available options
Quantité:
4 x 8 gels
8 gels
Plage de séparation:
400 bp jusqu’à 10 kb
50 bp jusqu’à 3 kb
De 10 à 400 pb
De 10 à 500 pb
Pourcentage de gel:
1%
1 %
2%
4%
Stain Type:
SYBR™ sécurisé
SYBR™ Safe
Éthidium bromure
Conditionnement:
32 pièces
700g
8 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Plage de séparation Pourcentage de gel Stain Type unitSize
10664763 8 gels De 10 à 400 pb 4% Éthidium bromure 8 pièces
10133992 8 gels 400 bp jusqu’à 10 kb 1 % Éthidium bromure 8 pièces
16803816 8 gels 400 bp jusqu’à 10 kb 1% SYBR™ Safe 700g
16533994 4 x 8 gels 400 bp jusqu’à 10 kb 1% SYBR™ Safe 32 pièces
10327312 8 gels 50 bp jusqu’à 3 kb 2% Éthidium bromure 8 pièces
16595701 8 gels 50 bp jusqu’à 3 kb 2% SYBR™ Safe 8 pièces
17106458 4 x 8 gels 50 bp jusqu’à 3 kb 2% SYBR™ sécurisé 32 pièces
17146622 8 gels De 10 à 500 pb 4% SYBR™ Safe 8 pièces
17116458 4 x 8 gels De 10 à 500 pb 4% SYBR™ Safe 32 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit. 10664763 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G800804
Edge
Includes
Chaque boîte de gels E-Gel 96 contient 8 gels et un manuel.
Les gels d’agarose prémoulés à débit élevé Invitrogen™ E-Gel™ 48 avec coloration de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et moins dangereuse des échantillons d’ADN.
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
  • Chaque gel contient 48 puits d’échantillonnage et 4 puits de marquage sur une longueur de 3,2 cm
  • Chargez le gel E-Gel 48 avec une pipette multicanaux ou des systèmes de manipulation de liquide robotisés pour un débit augmenté
  • S’utilisent avec des alimentations intégrées mère et fille
  • Les bandes d’ADN sont traitées clairement en 20 minutes
  • Pour les fragments d’ADN entre 10 bp et 400 bp
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Chaque boîte de gels E-Gel™ 48 contient 8 gels et un manuel
Conserver à température ambiante.
Pourcentage de gel 4%
Type de gel E-Gel
Plage de séparation De 10 à 400 pb
Puits 48 puits
Quantité 8 gels
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Gel d’agarose
Stain Type Éthidium bromure