Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
GREENER_CHOICE
Code produit. 17146622
Click to view available options
Quantité:
4 x 8 gels
8 gels
Plage de séparation:
400 bp jusqu’à 10 kb
50 bp jusqu’à 3 kb
De 10 à 400 pb
De 10 à 500 pb
Pourcentage de gel:
1%
1 %
2%
4%
Type de coloration:
SYBR™ sécurisé
SYBR™ Safe
Éthidium bromure
Conditionnement:
32 pièces
700g
8 pièces
Code produit. 17146622
Marque: Invitrogen™ G820804
Edge
Les gels d’agarose prémoulés à débit élevé Invitrogen™ E-Gel™ 48 avec coloration de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et moins dangereuse des échantillons d’ADN.
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
Les gels d’agarose prémoulés à débit élevé Invitrogen™ E-Gel™ 48 avec coloration de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et moins dangereuse des échantillons d’ADN. Chaque cassette de gel d’agarose E-Gel™ contient tous les composants et la coloration nécessaires à une séparation efficace du gel et à l’analyse — il suffit de charger vos échantillons et de lancer le cycle.
Chaque gel contient 48 puits d’échantillonnage et 4 puits de marquage dans de l’agarose haute résolution de 1 %, 2 % ou 4 % sur une longueur de 3,2 cm. Les différents pourcentages d’agarose sont utilisés pour séparer les fragments d’ADN de différentes tailles :
  • Gels d’agarose à 1 % : Fragments d’ADN entre 400 bp et 10 kb
  • Gels d’agarose à 2% : Fragments d’ADN entre 50 bp et 3 kb
  • Gels d’agarose à 4% : Fragments d’ADN entre 10 bp et 500 bp
Chaque cassette est étiquetée individuellement avec un code-barres EAN39 reconnu par la plupart des lecteurs de codes-barres robotisés disponibles dans le commerce.
Caractéristiques des gels E-Gel™ :
  • L’analyse à haut débit— contient 48 voies d’échantillonnage et 4 voies marqueurs par gel
  • Automatisation compatible—Convient à une utilisation avec les pipettes multicanaux et les robots de manipulation de liquides couramment utilisés à 8 et 12 broches
  • Évolutivité—Résolution jusqu’à 192 échantillons en un seul cycle en combinant jusqu’à quatre unités E-Base mère et fille
  • Un choix plus sûr — contient un colorant d’ADN SYBR Safe, une alternative plus sûre au bromure d’éthidium
  • Hautes performances : détecte 2 à 3 ng d’ADN d’échantillon avec un temps de séparation de ∼ 20 minutes seulement
Option plus sûre
Choisissez des gels avec le colorant d’ADN SYBR Safe pour minimiser l’exposition à des facteurs dangereux et mutagènes tels que le bromure d’éthidium ou les UV. Les gels d’agarose E-Gel™ prémoulés avec le colorant SYBR Safe, en combinaison avec une transilllumination à lumière bleue, offrent une meilleure intégrité de l’échantillon et un environnement de travail plus sûr. Contrairement au bromure d’éthidium, la coloration d’ADN la plus couramment incorporée dans les gels d’agarose, la coloration de gel d’ADN SYBR Safe est une coloration d’ADN non toxique et non mutagène qui est plus sûre pour l’utilisateur et l’environnement et qui peut réduire les frais généraux institutionnels liés à l’élimination.
Analyse rapide et pratique
Les gels d’agarose E-Gel™ permettent une analyse rapide et de haute performance avec une sensibilité de détection de 2 – 3 ng d’ADN d’échantillon par bande et une durée de séparation 2 – 3 fois plus rapide que celle des gels classiques que vous versez vous-mêmes. Chaque gel d’agarose E-Gel™ contient de l’agarose, des électrodes, un colorant d’ADN SYBR Safe et un système d’échange d’ions sans tampon conditionné dans une cassette sèche jetable. La technologie E-Gel™ n’exige aucune préparation de gel ou de tampon ni aucune étape de coloration de gel. Chargez simplement vos échantillons et lancez le cycle.
Marqueurs des acides nucléiques
Pour une analyse optimale de l’ADN sur des gels d’agarose E-Gel™ 48, nous recommandons l’échelle d’ADN haut de gamme E-Gel™ 96 spécialement formulée (N° de réf. 12352019) ou une échelle d’ADN E-Gel™ 50 bp (n° de réf. n° 10488099) Nos échelles prêtes à l’emploi de haute qualité sont formulées à l’aide de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie et conviennent au stockage à température ambiante.
Dispositifs de migration et d’imagerie
Les gels d’agarose E-Gel™ à débit élevé nécessitent le dispositif d’électrophorèse Invitrogen E-Base pour la migration du gel.
Disponibles en plusieurs formats de gel
Les gels d’agarose E-Gel™ sont disponibles dans divers pourcentages de gels, colorants et formats de puits. Les gels d’agarose E-Gel™ 96 et 48 avec coloration SYBR Safe sont disponibles en pourcentages de gel à 1 %, 2 % et 4 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatible Ladders Échelle d’ADN à gamme ultra basse E-Gel™
Contenu et stockage • Chaque boîte contient 8 gels
Stocker impérativement à température ambiante. Ne pas congeler.
Éviter les endroits frais à proximité de congélateurs ou de tout autre environnement non contrôlé.
Pourcentage de gel 4%
Type de gel E-Gel
Type de produit Gel d’agarose
Plage de séparation De 10 à 500 pb
Type de coloration SYBR™ Safe
Puits 48 puits
Concept écologique Moins de risques
Quantité 8 gels
Conditions d’expédition Température ambiante
Modèle de puits Double peigne