Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain
Description
Invitrogen E-Gel precast agarose gels with SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, plasmid preparations, and DNA fragment libraries.
Les gels d’agarose prémoulés Invitrogen E-Gel avec colorant de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et sûre des échantillons d’ADN. Chaque cassette de gel d’agarose E-Gel contient tous les composants et colorants nécessaires pour une séparation et une analyse efficace des gels : il suffit de charger vos échantillons et de lancer le cycle. Les gels d’agarose E-Gel sont parfaits pour analyser les produits de PCR, les digestions par restriction, les préparations plasmidiques ou les bibliothèques de fragments d’ADN.
Caractéristiques des gels d’agarose E-Gel :
• Configuration instantanée — prêt à l’emploi, ne requiert pas de préparation de gel ou de tampons supplémentaires
• Choix plus sûr — contient un colorant d’ADN SYBR Safe, une alternative plus sûre au bromure d’éthidium
• Hautes performances — détecte 2 à 3 ng d’ADN d’échantillon avec un temps de séparation de ∼ 30 minutes seulement
• Contrôle en cours de processus – affiche la migration de l’échantillon d’ADN en temps réel
• Accès aisé à l’échantillon — la conception ouvrable de la cassette facilite l’accès au gel et donc l’excision de l’échantillon d’ADN ou le transfert vers les membranes
• Meilleure intégrité des échantillons — exploite une longueur d’ondes d’excitation de lumière bleue pour minimiser les dommages à l’ADN, par opposition aux UV
Option plus sûre
Choisissez les gels colorés à l’ADN SYBR Safe pour minimiser l’exposition à des facteurs dangereux et mutagènes tels que le bromure d’éthidium ou les UV. Les gels d’agarose E-Gel prémoulés avec SYBR Safe, en combinaison avec une transilllumination à lumière bleue, offrent une meilleure intégrité de l’échantillon et un environnement de travail plus sûr.
Analyse rapide et pratique
Les gels d’agarose E-Gel permettent une analyse rapide et de hautes performances avec une sensibilité de détection de 2 à 3 ng d’ADN d’échantillon par bande et une durée de séparation 2 à 3 fois plus rapide que celle des gels classiques que vous versez vous-mêmes. Chaque gel d’agarose E-Gel contient de l’agarose, des électrodes, un colorant d’ADN SYBR Safe et un système d’échange d’ions sans tampon conditionné dans une cassette sèche jetable. La technologie E-Gel n’exige aucune préparation de gel ou de tampon ni aucune étape de coloration de gel. Chargez simplement vos échantillons et lancez le cycle.
Surveillance en direct de la migration d’ADN
Les gels d’agarose E-Gel sont précolorés avec le colorant de gel d’ADN SYBR Safe avec une longueur d’onde d’excitation dans le spectre de lumière bleue. Lorsqu’il est utilisé sur le dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap avec transilluminateur intégré à lumière bleue, cela permet une surveillance en temps réel sûre de la migration de l’ADN sans risque pour les yeux ou risque de dommages à l’échantillon, contrairement aux UV.
Accès aisé au gel
Les cassettes E-Gel sont conçues pour une ouverture pratique avec un Gel Knife (n° de réf. EI9010), afin que le gel à l’intérieur puisse être utilisé facilement pour l’excision de bandes spécifiques ou transféré sur une membrane pour l’analyse de transfert de Southern.
Marqueurs d’acides nucléiques
Pour une analyse d’ADN optimale sur les gels d’agarose E-Gel, nous recommandons l’échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus Express spécialement formulée (réf. N° : 10488091) ou l’échelle d’ADN E-Gel 50 bp (n° de réf. 10488099) ou une échelle d’ADN ultra basse E-Gel (n° de réf. n° 10488096) Nos échelles prêtes à l’emploi de haute qualité sont formulées à l’aide de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie et conviennent au stockage à température ambiante.
Dispositifs de migration et d’imagerie
Les gels d’agarose E-Gel requièrent le système d’électrophorèse Invitrogen E-Gel Power Snap pour la migration et la visualisation du gel. Le système comprend un dispositif d’électrophorèse et une caméra pour une séparation et une analyse rapides et pratiques du gel d’agarose E-Gel.
Disponibles dans une variété de formats de gel
Les gels d’agarose E-Gel sont disponibles dans divers pourcentages de gels, colorants et formats de puits. Les gels d’agarose E-Gel à 11 puits avec SYBR Safe sont disponibles en pourcentage de gel de 1 %, 2 % et 4 %.
Spécification
Spécification
| Compatible Ladders | Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express |
| Contenu et stockage | • Chaque boîte contient 10 gels Stocker impérativement à température ambiante. Ne pas congeler. Éviter les endroits frais à proximité de congélateurs ou de tout autre environnement non contrôlé. |
| Pourcentage de gel | 2% |
| Type de gel | E-Gel |
| Type de produit | Gel d’agarose |
| Plage de séparation | 50 bp jusqu’à 2 kb |
| Type de coloration | SYBR™ Safe |
| Puits | 11 puits |
| Concept écologique | Moins de risques |
| Quantité | 5 x 10 gels |
| Afficher plus |