Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, SYBR Safe 1.2%
Description
Includes
Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap, caméra E-Gel Power Snap, lunettes orange, adaptateur pour gel d’agarose E-Gel Go!, câble spécifique à la région avec adaptateur secteur.
Le kit de démarrage pour système d’électrophorèse Invitrogen E-Gel Power Snap, SYBR Safe 1,2 %, fournit tout ce dont vous avez besoin pour commencer rapidement à utiliser les gels d’agarose E-Gel 1,2 % précoulés avec le SYBR Safe sur le système, pour une simplification des procédures d’électrophorèse et d’imagerie sur gel.
Le kit comprend :
- 18 gels d’agarose E-Gel avec SYBR Safe, 1,2 % (n° de réf. G521801)
- Système d’électrophorèse E-Gel Power Snap (n° de réf. G8300)
- Échelle d’ADN E-Gel 1 kb Plus avec tampon de chargement d’échantillons E-Gel (1X) (n° de cat. 10488090)
Garantie
Garantie 1 ans
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 1 système d’électrophorèse • 1 caméra • 18 gels E-Gel SYBR Safe 1,2 % • 1 flacon d’échelle d’ADN E-Gel 1 kb Plus • 1 adaptateur secteur • 1 paire de lunettes de visualisation • 1 adaptateur E-Gel Go! Conserver à température ambiante. |
| Type | Kit de démarrage de système d’électrophorèse |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Tension max. | 240 Vca (alimentation), 48 Vcc (dispositif d’électrophorèse) |