Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Ultra Low Range DNA Ladder
Description
Includes
Échelle d’ADN et un flacon tampon de chargement d’échantillons 1X E-Gel™
L’échelle d’ADN à plage ultra basse E-Gel Invitrogen est conçue pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN double brin dans la plage de 10 bp à 300 bp. L’échelle d’ADN à plage ultra basse E-Gel est constituée de neuf fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie avec une bande de référence à 100 bp pour faciliter l’orientation.
L’échelle d’ADN à plage ultra basse E-Gel est spécialement formulée pour des performances optimales sur les gels d’agarose E-Gel prémoulés.
Avantages de l’échelle d’ADN à plage ultra basse E-Gel :
- Performance : utilisation optimale sur les gels d’agarose E-Gel à 4 %
- Bandes nettes et transparentes—fragments purifiés par chromatographie pour des résultats constants et fiables, stables à température ambiante pendant un maximum de six mois
- Prête à l’emploi : prémélangée avec un tampon de chargement
- Pratique : fournie avec un tampon de chargement d’échantillons 1X E-Gel
- Précise : quantité d’ADN exacte dans chaque bande
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 2 x 1 ml d’échelle d’ADN de plage ultra-basse E-Gel • 1,25 ml de tampon de chargement d’échantillons E-Gel 1X Conserver à température ambiante ou à 4°C pendant 6 mois maximum. Pour des périodes plus longues, conserver à -20°C. |
| Concentration | 0,025 µg/µl |
| Type de gel | Agarose |
| Type de produit | Échelle d’ADN |
| Prêt à charger | Oui |
| Volume de chargement des échantillons | 1,25 mL |
| Plage de dimensions | 10 bp à 300 bp |
| Volume (métrique) | 2 x 1000 µl |
| Compatibilité du gel | E-Gels à peigne double, E-Gels à peigne unique |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Afficher plus |