Learn More
Acide férulique (E/Z) 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312104 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312104 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13644090AC1000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferulic Acid
CAS 1135-24-6
Noms d’analytes ou de composants Ferulic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H10 O4
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
Nom IUPAC Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)prop-2-énoique
Solvent or Matrix Acétone
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Quantité 1 mL
Poids de la formule 194,0579 g/mol