Learn More
Abnova™ E2F2 (Human) Recombinant Protein
Code produit. 16164281
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16164281
Marque: Abnova™ H00001870P01.10ug
Human E2F2 full-length ORF ( AAH07609, 1 a.a. - 83 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MESRSVAQAGVQWPDLGSLQPLPPRFKRFFCLSLQSSWDYRHAPPRPANFVFLVETGFCHVSQAGLELLTSSDPPPRPPKVLR
Spécification
Numéro d’adhésion AAH07609
Identification génétique (Entrez) 1870
Nom E2F transcription factor 2
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène E2F-2
Symbole de gène(s) E2F2
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Marqueur de protéine GST
Tampon 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer